missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VCAM-1 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.

Marke:  Invitrogen™ EPX01A-10232-901

Additional Details : Gewicht : 0.23750kg

Artikelnummer. 15552157

  • 363.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Konzentrierte Magnet-Beads, beschichtet mit monoklonalen Human-VCAM-1-Antikörpern
VCAM-1-Standard (Mensch) (gefriergetrocknet)
Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Anti-VCAM-1-Antikörper
Universal-Assay-Puffer 10x

Beschreibung

Beschreibung

Das ProcartaPlex Simplex-Kit Human VCAM-1 misst das VCAM-1-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombiniert werden kann, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung nutzt. Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden) wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.

Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl
Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung

ProcartaPlex Assays nutzen die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) zur gleichzeitigen Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25 bis 50 µl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.

Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.

Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.

ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).

Spezifikation

Spezifikation

Simplex-Kit
Human
VCAM-1 [74]
Wie für Charge 1 bestimmt: 11,47 – 47.000 pg/ml
Luminex™ Geräte
CD106, INCAM-100
Gehäuse VCAM1
Adhäsionsprotein für Gefäßzellen 1
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Gehäuse P19320
Nasses Eis
96 Tests
Kombinierbar
Unter 15 %
Simplex Kit
Adhäsionsmolekül für Gefäßzellen 1
7412
ProcartaPlex™
V-CAM 1, VCAM-1, INCAM-100
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
  • 1 Fläschchen Capture Beads (50x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Nachweis-Antikörper (50x)
  • 2 Fläschchen Human Standard Mix F (gefriergetrocknet)
  • 1 Flasche Universeller Assay-Puffer
  • Bei 2 bis 8 °C lagern.
Immunology
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.