Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human Myokin-Panel (8-plex)
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Beschreibung
Includes
- Human-Standard-Mischung A
- Human-Standard-Mischung B
- Human-Standard-Mischung C
- Mensch-Bead-Mischung
- Mensch-Detektionsantikörpermischung (1x)
- Lesepuffer
- Waschpuffer (10x)
- Streptavidin-PE
- Universeller Assay-Puffer
- Nachweisantikörper-Verdünnungsmittel
- 8-Röhrchenstreifen für PCR
- Klebefolie
- Greiner Mikrotiterplatte, schwarz, 96 Wells
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
- Dieses Kit enthält keine Multiscreen-Filterplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Protein-Subtyp | Wachstumsfaktor (BDNF), IL-1 Rezeptor Antagonist, IL-10, IL-15, IL-6, IL-8 (CXCL8), LIF, TNF-alpha |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |