Learn More
Invitrogen™ IL-10 Human ProcartaPlex™ Simplex-Kit, Hohe Empfindlichkeit
Artikelnummer. 17817260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17817260 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17817260 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPXS01010215901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 CHF
    358.50 CHF / 96 Stück
    Sparen 119.50 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Konzentrierte Magnet-Beads, beschichtet mit monoklonalen Human-IL-10-Antikörpern
  • IL-10-Standard (Mensch) (gefriergetrocknet)
  • Biotin-Konjugat (50x), monoklonaler Anti-Human-IL-10-Antikörper
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Das ProcartaPlex Simplex-Hochempfindlichkeitskit IL-10 (Mensch) misst das IL-10-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Hochempfindlichkeitskits kombiniert werden kann, sodass Sie Ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für Nachweis und Quantifizierung von Proteinen nutzt. Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden), wird nur ein Puffer-Kit (separat erhältlich) für jede Assay-Platte benötigt, unabhängig von der Plex-Größe.
Die ProcartaPlex Immunassays mit hoher Empfindlichkeit ermöglichen die Multiplex-Analyse von menschlichen und Mausanalyten in sehr niedrigen Konzentrationen in verschiedenen Matrizen, einschließlich Serum-, Plasma-, Körperflüssigkeiten- und Zellkulturüberstandsproben. Diese Multiplex-Assays mit hoher Empfindlichkeit sind ideal, wenn die Probeneingabe begrenzt ist und die Proteinexpression im niedrigen pg/ml-Bereich liegt.
ProcartaPlex Immunassays basieren auf dem Prinzip eines Sandwich-ELISA, bei dem zwei hochspezifische Antikörper, die sich an unterschiedliche Epitope eines Proteins binden, mit einem FLEXMAP 3D oder Luminex 200 Gerät zur gleichzeitigen Quantifizierung von 65 Proteinzielen und mit dem MAGPIX Gerät zur gleichzeitigen Quantifizierung von bis zu 50 Proteinzielen verwendet werden. ProcartaPlex Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
• Mehr Ergebnisse pro Probe: messen bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen 25–50 µl-Probe
• Gut etablierte Luminex Technologie: die am häufigsten referenzierte Multiplexing-Plattform für Proteinnachweis und -quantifizierung
Die Luminex MagPlex mikrosphärischen paramagnetischen Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und infraroten Fluorophoren gefärbt und erzeugen so 100 spektral eindeutigen Signaturen, die von den Luminex xMAP-Nachweissystemen (Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX Systeme) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem ProcartaPlex Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin-R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an ein magnetisches Bead konjugiert und nicht an das Mikrotiterplatten-Well adsorbiert, sodass die ProcartaPlex Assayreagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können 80 Mal mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Simplex-Kits bieten die Möglichkeit, ein eigenes, einzigartiges Panel zu erstellen. Mehr als 90 % der ProcartaPlex Simplex Ziele können kombiniert werden, wodurch Sie bei der Erstellung Ihres eigenen Multiplex-Panels eine überragende Flexibilität erhalten.
ProcartaPlex Simplex Kits sind für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nichtmenschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen sowie eine umfassenden Liste einzelner Proteinziele finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar (nur hohe Empfindlichkeit)
Bead-Typ IL-10 [28]
Assay-Empfindlichkeit: Wie für Los 1 bestimmt: 0,038 pg/ml
Assay-Bereich Wie für Los 1 bestimmt: 0,18 - 750 pg/ml
Format High Sensitivity Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Gen Interleukin 10
Gen-Alias CSIF, GVHDS, IL-10A, TGIF, IL-10
Gen-ID (Entrez) 3586
Gensymbol IL10
Produktlinie ProcartaPlex
Protein Interleukin-10
Protein-Subtyp CSIF
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
UniProt-ID P22301
Inhalt und Lagerung
  • 1 Fläschchen Capture-Beads (50x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Nachweis-Antikörper (50x)
  • 2 Fläschchen Human-Standard-Mix A - HS (gefriergetrocknet)
  • Bei 2 – 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Oncology, Neurobiology, Toxicology