Få mere at vide
Invitrogen™ Granzyme B Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Produktkode 15592197
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
96 Tests
Förpackningsstorlek
96 Tests
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15592197
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EPX01A12027901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Indeholder
  • Konzentrierte Magnet-Beads, beschichtet mit monoklonalen Human-Granzym-B-Antikörpern
  • Granzym-B-Standard (Mensch) (gefriergetrocknet)
  • Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Anti-Human-Granzym-B-Antikörper
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden) wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl
Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Bead-Typ Granzym B [72]
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Wie für Charge 1 bestimmt: 117,4 – 120.200 pg/ml
Format Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Gen Granzym B
Gen-Alias C11, CCPI, CGL-1, CGL1, CSP-B, CSPB, CTLA1, CTSGL1, HLP, SECT
Gen-ID (Entrez) 3002
Gensymbol GZMB
Produktlinie ProcartaPlex™
Protein Granzym B
Protein-Subtyp C11, CTLA-1, CTSGL1, Fragmentin-2, Granzym-2, HLP, SECT
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Probenvolumen Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
UniProt-ID Gehäuse P10144
Inhalt und Lagerung • 1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x)
• 2 Fläschchen Standard-Granzym-B (Mensch) (gefriergetrocknet)
Bei 2 – 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Oncology
Vis mere Vis mindre
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.