missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ ProCare Lab 30 P

Artikelnummer. 32237210 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 L
12 kg
Packungsgröße:
12 Kilogramm
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32237210 12 kg 12 Kilogramm
32237204 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32237210 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12960770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.72 CHF
    138.00 CHF / 12 Kilogramm
    Sparen 60.72 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For machine cleaning of laboratory glassware and utensils.

  • To be used as neutralising agent or acid pre-cleaner
  • Does not contain surfactants
  • Specially developed for Miele Professional washer-disinfectors
  • Suitable for stainless steel, laboratory glassware, ceramics and plastics
  • Removes stubborn residues that are soluble in acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Neutralizing Acid Rinse
Color-coded Yes
Form Powder
Scent Unscented
Sterilität Non-sterile
Menge 12 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.