Learn More
Procarbazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30427187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427187 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP755400100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Summenformel C12 H19 N3 O . Cl H
Menge 100 mg
Synonym Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-','monohydrochloride (9CI), p-Toluamide','N-isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, N-Isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC-Name 4-[(2-Methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
Formelmasse 257.1295