Learn More
Procainhydrochlorid 1,0 mg/ml in Acetonitril (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463825 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463825 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0596.0011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Procaine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl4-aminobenzoat;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 272.77
Menge 1 mL
Formelmasse 272,1292 g/mol