Learn More
Procainamidhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18051900
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18051900 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18051900 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0550.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Procainamidhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procainamide hydrochloride
CAS 614-39-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Procainamide hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H21 N3 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Procainamide Hydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide hydrochloride (1:1), 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, p-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide monohydrochloride, Amidoprocaine, Amisalin, Cardiorytmin, HC 5006, Novocaine amide hydrochloride, Novocamid hydrochloride, Procainamide hydrochloride, Procainamide monohydrochloride, Procamid, Procamide, Procan SR, Procapan, Procardyl, Pronestyl, Pronestyl hydrochloride, Spicain amide
InChI-Formel InChI=1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 271.79
Menge 500 mg
Formelmasse 271.1451 g/mol