Learn More
Probenecid, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30464297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464297 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464297 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMPRO7171LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Probenecid, 1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenecid
CAS 57-66-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Probenecid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H19 N O4 S
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Probenecid
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Menge 1 mL
Formelmasse 285,1035 g/mol