Learn More
Probenecid, 99,8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413752 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413752 100 g -
11403752 25 g -
11423752 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413752 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215637080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-66-9
Summenformel C13H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
MDL-Nummer MFCD00038402
InChI-Schlüssel DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC-Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenecid
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse 285.4
Reinheit (%) 0.998
Physikalische Form Pulver