Learn More
Techne™ Sondeneinsatzblock
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
19,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ändern Sie Kapazität, Testtyp, Genauigkeit oder Portabilität von Techne Kalibrierkalibratoren mit diesen zusätzlichen Teilen
- Zur Verwendung mit dem Techne Hochtemperatur-Dri-Block-Kalibrator
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tecal™ Hochtemperatur-Dri-Block-Kalibrator (650F/S/H) |
| Material | Aluminiumbronze |
| Typ | Sondeneinsatz |
| Durchmesser (metrisch) | 19,5 mm |