Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proadifenhydrochlorid, 95 %
Artikelnummer. 15520564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15520564 1 g 1 Gramm
15530564 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15520564 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 457880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-68-0
Summenformel C23H31NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 389.96
InChI-Schlüssel FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, SK&F 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC-Name 2-2,2-(diethylamino)ethyl-diphenylpentanoat;hydrochlorid
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proadifen hydrochloride
Schmelzpunkt 122.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 389.96
Reinheit (%) 95%