Learn More
Techsit™ Pro-Tech Plus Reinraum ESD-Stuhl
Artikelnummer. 17793409
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17793409 Weiß 1 Stück
17783409 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17793409 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS7920W
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stuhl aus Vinyl, schwarz, geeignet für Reinraum-ESD-Klasse 5, Rollen. Voll ergonomisch, mit integrierten Verstellmechanismen.
  • Reinraum ESD-Stuhl aus Vinyl auf ESD-Rollen
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Vinyl - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Vinyl.
  • 150 kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104 - 106 Ω
  • Mit Verstellmechanismen
Spezifikation
Farbe Weiß
Einstellbar (Höhe) Yes
Zertifizierung/Konformität Cleanroom Class 5
Ausführung Plastic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms, ESD Environments
Rahmenmaterial Steel
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe 420 to 550 mm
Polsterung ESD Vinyl
Gewährleistung 5 Year
Gewicht (metrisch) 15 kg
Radtyp Twin
Breite (metrisch) 500 mm
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Yes
Mit Neigung Yes
Sitztyp Tischhöhe