Learn More
Techsit™ Pro-Tech Plus Reinraum ESD-Hochstuhl
Code produit. p-7227800
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Ausführung:
ESD-Vinyl
Kunststoff
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17743409
Marque: Techsit™ TS7911B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stuhl aus Vinyl, schwarz, geeignet für Reinraum-ESD-Klasse 5, Fußring, Gleiter. Voll ergonomisch, mit integrierten Verstellmechanismen.
  • ESD-Hochstuhl aus Vinyl, geeignet für ESD-Reinraum, mit verstellbarem Fußring auf Gleitern
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Vinyl - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Vinyl.
  • 150 kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104 - 106 Ω
  • Vollständig gekapselter Außenrahmen, mit Verstellmechanismen
Spécification
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Yes
Rückenausführung Ergonomic
Ausführung ESD-Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms, ESD Environments
Rahmenmaterial Steel
Sitzhöhe 590 to 850 mm
Gewährleistung 5 Year
Gewicht (metrisch) 15 kg
Radtyp Glide
Breite (metrisch) 500 mm
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen No
Fußstütze Yes
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Yes
Mit Neigung Yes
Sitztyp Hohe Tischhöhe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis