Learn More
Techsit™ Pro-Tech ESD Reinraum-Hochstuhl
Antistatischer ESD Reinraum-Hochstuhl aus Kunstleder, mit modernster Ergonomie.
861.74 CHF - 982.63 CHF
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Rückenausführung | Ergonomisch |
Ausführung | ESD Vinyl |
Rahmenmaterial | Stahl |
Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
Produktcode | Marke | Mit Armlehnen | Mit Laufrollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mit Armlehnen | Mit Laufrollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16563914
|
Techsit™
TS7006 |
Nein | Nein |
861.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16573914
|
Techsit™
TS7006AA |
Ja | Nein |
982.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16583914
|
Techsit™
TS7006BL |
Nein | Ja |
905.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ergonomischer ESD-Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
- Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder. 150kg Tragfähigkeit
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Ja | |
ESD Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Höhe für Hochtisch | |
490 mm | |
Ja | |
Ja | |
Schwarz |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
5 Jahre Garantie. | |
Ja | |
Ja | |
Reinraum-Stuhl |