Learn More
Techsit™ Pro-Tech ESD Reinraum-Hochstuhl
Artikelnummer. 16563914
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mit Armlehnen Mit Laufrollen unitSize
16563914 Nein Nein 1 Stück
16573914 Ja Nein 1 Stück
16583914 Nein Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16563914 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS7006
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatischer ESD Reinraum-Hochstuhl aus Kunstleder, mit modernster Ergonomie.
  • Ergonomischer ESD-Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
  • Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder. 150kg Tragfähigkeit
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Stühle
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Rückenausführung Ergonomisch
Tiefe (metrisch) 450 mm
Ausführung ESD Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung ESD Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Gleiter
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja