Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kits
Artikelnummer. 10184652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10184652 1 Kit 1 Stück
10195032 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184652 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MPP33301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbekit enthält Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel-Färbemittel und PeppermintStick Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandards.
The Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit includes Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain and PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain is a fluorescent stain (excitation/emission maxima ∼555/580 nm) that can detect as little as 1–16 ng of phosphoprotein per band with a signal that is linear over three orders of magnitude. The PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards are a mixture of phosphorylated and nonphosphorylated proteins with molecular weights from 14,000 to 116,250 daltons that serve both as molecular weight markers and as positive and negative controls.
Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbekit enthält Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel-Färbemittel und PeppermintStick Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandards. Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel ist ein fluoreszierendes Färbemittel (Anregungs/Emissions-Maxima ∼555/580 nm), das 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band mit einem Signal erkennen kann, das über drei Größenordnungen linear ist. Die PeppermintStick Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandards sind eine Mischung aus phosphorylierten und nicht-phosphorylierten Proteinen mit Molekulargewichten von 14.000 bis 116.250 Dalton, die sowohl als Molekulargewichtsmarker sowie als Positiv- und Negativkontrollen dienen.
Die Merkmale beinhalten:
Empfindlich — Nachweisniveau von bis zu 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band
Bequem — Selektive Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamidgelen, ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper und Western Blot-Analyse
Integrierte Kontrollen — Gewichtmarker zur ungefähren Einschätzung der Proteingröße als Positiv- und Negativkontrolle mit einer einzigartigen Mischung aus phosphorylierten und nicht phosphorylierten Proteinen
Lineares Signal — Hervorragende Linearität über drei Größenordnungen, ideal zur Quantifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 200 ml
•PeppermintStick™ Phosphoprotein-Molekulargewichtsstandard, 40 μl
Beschreibung Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbekit, 200 ml
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff Pro-Q Diamond
Menge 1 Kit
Zielmolekül Proteine (Phosphoproteine)
Produktlinie PRO-Q
Produkttyp Phosphoprotein-Gel-Färbekit