Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, rat
Artikelnummer. 15910533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15910533
Marke: Thermo Scientific™ A38551
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
10 Assays
Pro-Detect™ Schnelles Antikörper-Isotyping-Assay-Kit ist ein einfach zu verwendendes, laterales Messstab-Durchflusskit für die schnelle und einfache Bestimmung der monoklonalen Antikörperklasse und der Identität von Unterklassen
  • Verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen, konjugierten Antikörpern beschichtet sind und innerhalb von zehn Minuten eine visuelle Farbanzeige des Isotyps des monoklonalen Antikörpers liefern.
  • Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Targets zu überwachen und zu bestätigen
  • Einfache, schnelle Methode – verdünnen Sie die Probe einfach mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und tauchen Sie den Lateral-Flow-Teststreifen ein, um innerhalb von 5 – 10 Minuten sichtbare Ergebnisse zu erzielen
  • Empfindlich – weisen Sie Proteinmarkierungen in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen µg/ml-Konzentrationen nach
  • Spezifisch – das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
  • Zuverlässig – die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
  • Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 Antikörperisotypisierungs-Schnellassayteststreifen 1
• 10 Antikörperisotypisierungs-Schnellassayteststreifen 2
• Probenverdünnungsmittel, 15 ml
Ausreichend für 10 Isotypenbestimmungen
Lagerung bei 2 - 8 °C.
Nachweisbare Analyten IgG1, IgG2a, IgG2b; IgG2c
Assay Isotypisierungsassay
Nachweisverfahren Chromogen
Produktlinie Pro-Detect
Produkttyp Assay
Spezifität Antikörper
Ausreichend für 10 Tests
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lateral Flow Rapid Assay
Menge 10 Tests
Versandbedingung Nasseis