Learn More
PRLR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E10G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PRLR
Klon 2E10G5
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16869835
Unterlagen ansehen
Proteintech
67292-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16859835
Unterlagen ansehen
Proteintech
67292-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The PRLR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRLR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PRLR antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PRLR
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5618
Primary
2E10G5
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse