Learn More
Abnova™ PRKG1 (Human) Recombinant Protein
Human PRKG1 full-length ORF ( NP_006249.1, 1 a.a. - 686 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006249.1
Gen-ID (Entrez) 5592
Name protein kinase, cGMP-dependent, type I
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005592-P01.10UG
10 μg
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16139601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005592-P01.25UG
25 μg
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MGTLRDLQYALQEKIEELRQRDALIDELELELDQKDELIQKLQNELDKYRSVIRPATQQAQKQSASTLQGEPRTKRQAISAEPTAFDIQDLSHVTLPFYPKSPQSKDLIKEAILDNDFMKNLELSQIQEIVDCMYPVEYGKDSCIIKEGDVGSLVYVMEDGKVEVTKEGVKLCTMGPGKVFGELAILYNCTRTATVKTLVNVKLWAIDRQCFQTIMMRTGLIKHTEYMEFLKSVPTFQSLPEEILSKLADVLEETHYENGEYIIRQGARGDTFFIISKGTVNVTREDSPSEDPVFLRTLGKGDWFGEKALQGEDVRTANVIAAEAVTCLVIDRDSFKHLIGGLDDVSNKAYEDAEAKAKYEAEAAFFANLKLSDFNIIDTLGVGGFGRVELVQLKSEESKTFAMKILKKRHIVDTRQQEHIRSEKQIMQGAHSDFIVRLYRTFKDSKYLYMLMEACLGGELWTILRDRGSFEDSTTRFYTACVVEAFAYLHSKGIIYRDLKPENLILDHRGYAKLVDFGFAKKIGFGKKTWTFCGTPEYVAPEIILNKGHDISADYWSLGILMYELLTGSPPFSGPDPMKTYNIILRGIDMIEFPKKIAKNAANLIKKLCRDNPSERLGNLKNGVKDIQKHKWFEGFNWEGLRKGTLTPPIIPSVASPTDTSNFDSFPEDNDEPPPDDNSGWDIDF
Spezifikation
Spezifikation
NP_006249.1
protein kinase, cGMP-dependent, type I
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CGKI, DKFZp686K042, FLJ36117, MGC71944, PGK, PKG, PRKG1B, PRKGR1B, cGKI-BETA, cGKI-alpha
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5592
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PRKG1