missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PRKG1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
- Sequence: MGTLRDLQYALQEKIEELRQRDALIDELELELDQKDELIQKLQNELDKYRSVIRPATQQAQKQSASTLQGEPRTKRQAISAEPTAFDIQDLSHVTLPFYPKSPQSKDLIKEAILDNDFMKNLELSQIQEIVDCMYPVEYGKDSCIIKEGDVGSLVYVMEDGKVEVTKEGVKLCTMGPGKVFGELAILYNCTRTATVKTLVNVKLWAIDRQCFQTIMMRTGLIKHTEYMEFLKSVPTFQSLPEEILSKLADVLEETHYENGEYIIRQGARGDTFFIISKGTVNVTREDSPSEDPVFLRTLGKGDWFGEKALQGEDVRTANVIAAEAVTCLVIDRDSFKHLIGGLDDVSNKAYEDAEAKAKYEAEAAFFANLKLSDFNIIDTLGVGGFGRVELVQLKSEESKTFAMKILKKRHIVDTRQQEHIRSEKQIMQGAHSDFIVRLYRTFKDSKYLYMLMEACLGGELWTILRDRGSFEDSTTRFYTACVVEAFAYLHSKGIIYRDLKPENLILDHRGYAKLVDFGFAKKIGFGKKTWTFCGTPEYVAPEIILNKGHDISADYWSLGILMYELLTGSPPFSGPDPMKTYNIILRGIDMIEFPKKIAKNAANLIKKLCRDNPSERLGNLKNGVKDIQKHKWFEGFNWEGLRKGTLTPPIIPSVASPTDTSNFDSFPEDNDEPPPDDNSGWDIDF
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_006249.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5592 |
| Name | protein kinase, cGMP-dependent, type I |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 10 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | CGKI, DKFZp686K042, FLJ36117, MGC71944, PGK, PKG, PRKG1B, PRKGR1B, cGKI-BETA, cGKI-alpha |
| Gensymbol | PRKG1 |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur