Learn More
Invitrogen™ PRKCQ (PKC theta) Recombinant Human Protein
PRKCQ (PKC theta)
Marke:  Invitrogen™ PR4143B
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438393
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006248
84.4 kDa
PRKCQ (PKC theta)
Human
His Tag
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
100 μg
PKC Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 20mM HEPES, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EGTA, 0.5mM EDTA, 0.05% NP-40, 5mM DTT, 20% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction