Learn More
Abnova™ PRKCD Split FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | Proteinkinase C, Delta |
| Gen-Alias | MAY1, MGC49908, PKCD, nPKC-delta |
| Gensymbol | PRKCD |
| Gen-ID (Entrez) | 5580 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 200 μl |
| Form | Flüssigkeit |