Learn More
Kimberly-Clark™ Prizm mehrschichtige Neopren-Nitrilhandschuhe, 24 cm, beidhändig tragbar, dunkel violett/dunkel magenta
Kimtech Prizm mehrschichtige Neopren-Nitrilhandschuhe, von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt. Erste Wahl für anspruchsvollste wissenschaftliche Anwendungen. Einer der dünnsten Typ A-zertifizierten Schutzhandschuhe, der die perfekte Balance zwischen Präzision, Schutz und Komfort bietet.
35.30 CHF
Spezifikation
Farbe | Dunkelviolett, dunkelmagenta |
---|---|
Beschreibung | Beidhändig |
Material | Mehrschichtige Neopren-Nitril-Mischung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17109060
|
Kimberly-Clark™
99221 |
Extraklein |
35.30 CHF
100 Stück |
15-04-2021 |
17119060
|
Kimberly-Clark™
99222 |
Klein |
35.30 CHF
100 Stück |
15-04-2021 |
17129060
|
Kimberly-Clark™
99223 |
Mittel |
35.30 CHF
100 Stück |
15-04-2021 |
17139060
|
Kimberly-Clark™
99224 |
Groß |
35.30 CHF
100 Stück |
15-04-2021 |
17149060
|
Kimberly-Clark™
99225 |
Extragroß |
35.30 CHF
90 Stück |
15-04-2021 |
Beschreibung
- Schützen Sie nahtlos Menschen und Prozesse, wann und wo es darauf ankommt, mit der bewährten Marke Kimtech™.
- Kimtech™ Prizm™ mehrschichtige Neopren-Nitrilhandschuhe sind von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt und bieten eine kompromisslose Kombination aus Präzision, Schutz und Komfort. Diese Laborhandschuhe sind durchdacht und für intuitive Benutzung in risikoreicheren Laborumgebungen in den Bereichen Biotechnologie, nicht-sterile Pharmazeutika und universitäre Forschung konzipiert, in denen Wissenschaft und Sicherheit Hand in Hand gehen müssen.
- Diese Schutzhandschuhe werden aus einer proprietären Kombination von Polymeren, Neopren und Nitril hergestellt, die nachweislich gegen eine Vielzahl von Chemikalien schützt.
- Kategorie III zertifiziert gemäß PSA-(EU-)Verordnung 2016/425 und Typ A-zertifiziert (JKLMPT) nach EN ISO 374-1:2016. Die innovative Mehrschicht-Technologie gewährleistet, dass Kimtech™ Prizm™ Einmalhandschuhe zu den dünnsten Typ A-zertifizierten Handschuhen gehören, die heute erhältlich sind.
- Unsere Nr.1 Auswahl für die anspruchsvollsten wissenschaftlichen Anwendungen.
- Das Ultra-Fingerspitzen-Griffdesign der Nitril-Neopren-Handschuhe trägt dazu bei, Stürze und Bruchunfälle sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen zu reduzieren. Kimtech™ Prizm™ beidhändig tragbare Einmalhandschuhe bieten zertifizierten, ergonomischen Komfort und erstklassige Beweglichkeit, um kompromisslose Benutzerzufriedenheit zu gewährleisten.
- Die lebhafte Farbkombination mit dunkler, violetter Außenseite und dunkler, magentafarbener Innenseite dient als schneller Hinweis, wenn der Laborhandschuh mechanisch penetriert wurde.
- Diese Handschuhe sind umweltfreundlich und können über das RightCycle™-Programm recycelt werden.
- Beidhändig tragbare Handschuhe mit Rollrand für mehr Festigkeit.
- Latexfreie und puderfreie Handschuhe verfügen über eine beschleunigungsfreie Anziehschicht, um das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen zu verringern.
Spezifikation
Dunkelviolett, dunkelmagenta | |
Beidhändig | |
Mehrschichtige Neopren-Nitril-Mischung |