Learn More
Epredia™ PrintMate™ Schlitzkassetten
Artikelnummer. 16374026 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Menge:
10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton
Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton.
Packungsgröße:
1000 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 16374026
Marke: Epredia™ B851120BE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Epredia™ PrintMate Kassetten™ sind für die sichere Aufbewahrung von eingeschnittenem Gewebe für Verarbeitung, Einbettung und Schneiden des Gewebes konzipiert. PrintMate Kassetten bieten bei der Verwendung mit dem Epredia™ PrintMate™ und dem Epredia™ SlideMate™ Barcode-Scanner eine außergewöhnliche Scangenauigkeit und -zuverlässigkeit.
PrintMate geschlitzte Gewebekassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen routinemäßige histologische Proben.
Die PrintMate geschlitzten Einbettkassetten wurden für optimale Arbeitsabläufe und Druckvorgänge mit den Drucksystemen PrintMate Classic und PrintMate AS für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit entwickelt.  Die gleichmäßige, texturierte Druckoberfläche ist optimal für jederzeit hochwertigen Druck.  Für zusätzliche Informationen sind die rechte und linke Seite strukturiert und mit geeigneten Stiften versehen, um eine klare Handschrift zu gewährleisten.  Die Deckelverschlüsse wurden zwecks einfacher Handhabung mit niedriger Öffnungs- und Schließkraft angepasst und bieten gleichzeitig die Sicherheit, die für die Verarbeitung erforderlich ist.
Erhältlich in Röhrchen für automatischen Druck oder lose für den manuellen Einsatz und in zwölf Farben für eine verbesserte Workflow-Identifizierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Schlitze (context?) /Vertiefungen
Verschluss inklusive Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
Menge 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton
Verschlusstyp Beidseitig anschlagbar
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Beige
Produkttyp Geschlitzte Kassette