Learn More
Epredia™ PrintMate™ Einbettkassetten
Artikelnummer. 16323976 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Menge:
10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton
Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton.
Verschluss inklusive:
Keine Deckel
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
1000 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 16323976
Marke: Epredia™ B851070GY
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PrintMate Einbettungskassetten sorgen für außerordentliche Benutzerfreundlichkeit und Druckklarheit. Zur Verwendung mit Routineproben und in Gewebe oder Schwämmen verpackten Biopsien.
PrintMate Einbettkassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen routinemäßige histologische Proben.
Die PrintMate Einbettkassetten wurden für optimale Arbeitsabläufe und Druckvorgänge mit den Drucksystemen PrintMate Classic und PrintMate AS für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit entwickelt.  Die gleichmäßige, texturierte Druckoberfläche ist optimal für jederzeit hochwertigen Druck.  Für zusätzliche Informationen sind die rechte und linke Seite strukturiert und mit geeigneten Stiften versehen, um eine klare Handschrift zu gewährleisten.  Die Deckelverschlüsse wurden zwecks einfacher Handhabung mit niedriger Öffnungs- und Schließkraft angepasst und bieten gleichzeitig die Sicherheit, die für die Verarbeitung erforderlich ist.
Erhältlich in Röhrchen für automatischen Druck oder lose für den manuellen Einsatz und in zwölf Farben für eine verbesserte Workflow-Identifizierung.
Die PrintMate Einbettkassetten sind auch ohne Deckel erhältlich, für den wirtschaftlichen Einsatz mit wiederverwendbaren Metalldeckeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Runde Löcher
Verschluss inklusive Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
Menge Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton.
Verschlusstyp Beidseitig anschlagbar
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Grau
Produkttyp Einbettungskassette