Learn More
Thermo Scientific™ Drucker für CryoMed und CryoPlus
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific Cryomed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung oder mit CryoPlus LN2 Kryokonservierungssystemen.
257.50 CHF - 3487.50 CHF
Spezifikation
Typ Drucker
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
Spannung 120/220 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4000566
Thermodruckpapier
257.50 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11721579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4000665
Thermal Data Printer , 220V
3487.50 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific Cryomed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung oder mit CryoPlus LN2 Kryokonservierungssystemen.
Erhältlich für 120 V 60 Hz oder 220 V 50 Hz.
  • Modell 4000565 - 120 V, 60 Hz Drucker mit Kabeln und RS232 Anschlusskit
  • Modell 4000665 - 220 V, 50 Hz Drucker mit Kabeln und RS232 Anschlusskit
  • Modell 4000566 - Thermodruckpapier (5 Rollen/Pack.)
Kabel und RS232 Anschlusskit
Spezifikation
Spezifikation
Drucker
Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
120/220 V