Learn More
Thermo Scientific™ Drucker für CryoMed und CryoPlus
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Drucker
Spannung:
120/220 V
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung mit Thermo Scientific™ Thermodruckern für CryoMed und CryoPlus™ Tiefkühlgeräte. Diese Drucker sind in Ausführungen für 120 V oder 220 V erhältlich und verfügen über eine Kabelbaugruppe sowie ein RS-232-Anschlusskit.
Erhältlich für 120 V 60 Hz oder 220 V 50 Hz.
- Modell 4000565 - 120 V, 60 Hz Drucker mit Kabeln und RS232 Anschlusskit
- Modell 4000665 - 220 V, 50 Hz Drucker mit Kabeln und RS232 Anschlusskit
- Modell 4000566 - Thermodruckpapier (5 Rollen/Pack.)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Drucker |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung |
| Gewährleistung | Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. |
| Spannung | 120/220 V |