Learn More
Brady™ Druckeretiketten
Artikelnummer. 11761336
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:Silber; Abmessungen:45 x 15 mm (B x H)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11761336 Farbe:Silber; Abmessungen:45 x 15 mm (B x H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11761336 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Permanentes Acryl, mit Schaumstoffrücklage
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Material Polyethylenschaum-Laminatpolyester
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (metrisch) 0,65 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 18,26 mm
Abmessungen (L x B) 15 x 45 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 15,00 mm