Learn More
Zeiss™ Primostar 3 für Phasenkontrast
Click to view available options
Kondensatortyp:
Abbe-Kondensor 0,9
Abbe-Kondensor 0,9/1,25
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Das Primostar 3 ist ein robustes und dennoch kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.
- Zuverlässig und robust durch einen Untersuchungsrahmen aus Metall bei gleichzeitig leichtem Gewicht.
- Die Fixed-Köhlerö-Versionen von Primostar 3 sind vorjustiert mit einem Sichtfeld von 20 mm. Ausgewählte Objektive und Okulare sind bereits vorhanden, so dass keine Zeit mit der Einrichtung verloren geht.
- Voll-Köhler-Versionen von Primostar 3 mit Sichtfeld von 22 mm geben während der Verwendung der Köhler-Beleuchtung die Möglichkeit, zu lehren.In vordefinierten Paketen ist bereits eine Auswahl an Objektivlinsen und Okularen vorhanden.Profitieren Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit von einer entspannten Haltung und einem vergrößerten Bühnenantrieb.
- Verwenden Sie die ZEISS Labscope App, um alle Mikroskope Ihrer Schüler sowie WLAN-Kameras untereinander zu verbinden und ein kollektives Lernerlebnis zu schaffen.
- Primostar 3 ist mit seiner integrierten 8,3 MPx HD WLAN-Kamera die ideale Kombination für digitale Klassenzimmer.Diese Kamera bietet vielseitige Schnittstellen wie LAN, HDMI, Ethernet und USB-C 3.0.Zusätzlicher Vorteil: die integrierte Stromversorgung vermeidet Kabelknoten.
- Mit Labscope, der Bildgebungs-App von ZEISS, können Sie alle Live-Bilder Ihrer angeschlossenen Mikroskope anzeigen.
- Zen-kompatibles CZI-Dateiformat, das alle Metadaten und eine separate Anmerkungsebene enthält.
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Abbe-Kondensor 0,9/1,25 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phasenkontrast |
| Enthält | Mit Schlitz |