Learn More
Zeiss™ Primostar 3 für Phasenkontrast
Artikelnummer. 17382800
Change view
Click to view available options
Kondensatortyp:
Abbe-Kondensor 0,9
Abbe-Kondensor 0,9/1,25
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensatortyp unitSize
17382800 Abbe-Kondensor 0,9/1,25 1 Set
17180676 Abbe-Kondensor 0,9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17382800 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4155010021000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Robustes und kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.Konfiguriert für die übermittelte Hellfeld-Mikroskopie mit einer Reihe von Zubehör zur Erweiterung der verfügbaren Mikroskopietechniken.
  • Das Primostar 3 ist ein robustes und dennoch kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.
  • Zuverlässig und robust durch einen Untersuchungsrahmen aus Metall bei gleichzeitig leichtem Gewicht.
  • Die Versionen des Primostar 3 mit festem Köhler-Objektiv sind voreingestellt und haben ein Sichtfeld von 20 mm. Die ausgewählten Objektive und Okulare sind bereits eingesetzt, sodass keine Zeit beim Aufbau verloren geht.
  • Die Voll-Köhler-Versionen des Primostar 3 mit einem Bildfeld von 22 mm bieten die Freiheit, unter Verwendung der Köhler-Beleuchtung zu unterrichten. In vordefinierten Paketen ist bereits eine Auswahl an Objektivlinsen und Okularen vorhanden. Profitieren Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit von einer entspannten Haltung und einem vergrößerten Bühnenantrieb.
  • Verwenden Sie die ZEISS Labscope App, um alle Mikroskope Ihrer Schüler sowie WLAN-Kameras untereinander zu verbinden und ein kollektives Lernerlebnis zu schaffen.
  • Primostar 3 ist mit seiner integrierten 8,3 MPx HD WLAN-Kamera die ideale Kombination für digitale Klassenzimmer. Diese Kamera bietet vielseitige Schnittstellen wie LAN, HDMI, Ethernet und USB-C 3.0. Zusätzlicher Vorteil: die integrierte Stromversorgung vermeidet Kabelknoten.
  • Mit Labscope, der Bildgebungs-App von ZEISS, können Sie alle Live-Bilder Ihrer angeschlossenen Mikroskope anzeigen.
  • ZEN kompatibles .czi-Dateiformat, das alle Metadaten und eine separate Annotationsebene enthält.
Spezifikation
Kondensatortyp Abbe-Kondensor 0,9/1,25
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasenkontrast
Enthält Mit Schlitz