Learn More
Applied Biosystems™ PrimeView™ 16 Global Gene Expression Profile Assay
Artikelnummer. 18725535 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
16 Arrays
Packungsgröße:
16 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18725535 16 Arrays 16 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18725535 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 905402
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The PrimeView 16 Global Gene Expression Profile Assay enables expression profiling of 16 samples at a time with an emphasis on established, well-annotated content.
The PrimeView 16 Global Gene Expression Profile Assay enables expression profiling of 16 samples at a time with an emphasis on established, well-annotated content. More than 36,000 transcripts and variants are measured per sample. Sequences used in the design of the array were selected from the UniGene database 219, RefSeq version 36, and full-length human mRNAs from GenBank™.
Der PrimeView16 Global Gene Expression Profile Assay ermöglicht die Erstellung von Expressionsprofilen von 16 Proben auf einmal mit Schwerpunkt auf etablierten, gut annotierten Inhalten. Pro Probe werden mehr als 36.000 Transkripte und Varianten gemessen. Sequenzen, die bei der Entwicklung des Arrays verwendet wurden, wurden aus der UniGene-Datenbank 219, RefSeq Version 36 und menschlichen mRNAs in voller Länge von GenBank™ ausgewählt.
Hinweis: Der PluriTest™ Assay akzeptiert jetzt PrimeView Array-Daten von GeneTitan Geräten.
Gehen Sie zu den PluriTest™ Assay›
Merkmale:
• Kostengünstige globale Bestätigung der Pluripotenzmarkerexpression
• Einfaches Online-Analysewerkzeug
• Veröffentlichte Methode mit über 15.000 analysierten Proben
• Zur Verwendung mit der GeneTitan Gerätefamilie
Über den PluriTest-Assay
Der PluriTest-Assay ist ein Bioinformatik-Assay, der das transkriptionelle Profil einer Probe mit einem umfangreichen Reference Set von > 450 Zell-/Gewebetypen vergleicht, einschließlich 223 hESC-Linien, 41 iPSC-Linien, somatische Zellen und Gewebe. Das Online-Analysewerkzeug bestätigt die Expression von Pluripotenzmarkern über zwei separate Werte: Pluripotenz und Neuheit. Der Pluripotenz-Score informiert den Anwender darüber, wie stark eine modellbasierte pluripotenzbasierte Signatur in den analysierten Proben exprimiert wird. Der Neuheitswert gibt das allgemeine Modell an, das für eine bestimmte Probe geeignet ist.
Weitere Informationen zum PluriTest Assay >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array Transcriptome Profiling
Inhalt und Lagerung • Arrays (bei 2–8 °C lagern)
• Aufreinigungsbeads (Modul 2) (Bei 2–8 °C lagern)
• Modul 1 (Bei -5 bis -30 °C lagern)
• PolyA-Kit (Bei -5 bis -30 °C lagern)
• Hybridisierungskit (Bei -5 bis -30 °C lagern)
• Fragmentpuffer (Modul 2) (Bei Raumtemperatur lagern)
Format 16-Array-Platte; Tabletts
Produktlinie GeneChip, PrimeView
Produkttyp Gene Expression Profile Assay
Menge 16 Arrays
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Stammzellen