Learn More
Applied Biosystems™ Primer Express™ Software v3.0.1 License
Lizenz für die Primer Express™ Software Version 3.0.1
1442.00 CHF - 2425.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Primer Express™ |
---|---|
Softwaretyp | Primer-Design |
Produkttyp | Lizenz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
Betriebssystem | Windows 10 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15421520
|
Applied Biosystems™
4363993 |
5 users |
2425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15441510
|
Applied Biosystems™
4363991 |
1 user |
1442.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 ermöglicht es Ihnen, mit den Real-Time PCR-Anwendungen TaqMan™ und SYBR™ Green I Farbstoffchemikalien für Genquantifizierung und allelische Diskriminierung (SNP) Ihre eigenen Primer und Sonden zu entwerfen. Die Primer Express™ Software wurde speziell für die Verwendung mit unseren StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 und QuantStudio™ Real-time PCR Systemen entwickelt und bietet kunden- und anwendungsspezifische Dokumente für absolute⁄relative Quantifizierung und allelische Diskriminierung.Einfach zu erlernende Software
Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 ist flexibel, einfach zu erlernen und zu verwenden und erfordert nur minimale Optimierungen. Sie enthält einen Algorithmus, der speziell für die Verwendung mit Reagenzien auf TaqMan™ Basis optimiert wurde, empfohlene Primer-⁄Sondenkonzentrationen und standardmäßige thermische Zyklusbedingungen. Die Primer Express™ Software unterstützt auch Assays, die auf dem SYBR™ Green I Farbstoff basieren. Dies minimiert den Bedarf an Assay-Optimierung und optimiert den Designprozess.
Die Software ermöglicht auch kundenspezifische Designs, wenn die Sonde und⁄oder ein oder mehrere Primer bekannt sind. Standard- und einstellbare Parameter (Abbildung1) bieten die Flexibilität, die für alle Benutzer erforderlich ist, siehe
Einfache Handhabung
Einfachheit und Flexibilität sind die Markenzeichen der Primer Express™ Software Version 3.0.1, die vollständig mit allen StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 und QuantStudio™ Real-time PCR Systemen kompatibel ist. Ganz gleich, ob Ihre Forschung Genquantifizierung oder allelische Diskriminierungsstudien umfasst, die Primer Express™ Software sollte in Ihrem Labor auf keinen Fall fehlen.
Automatisiertes und manuelles Primer-⁄Sonden-Design
Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 entwickelt Ihre Primer und Sonden automatisch. Alternativ können Sie sie auch manuell entwickeln. Wählen Sie für das automatisierte Design einfach entweder TaqMan™ oder TaqMan™ MGB Assays. Wenn Sie die Sequenz kennen, müssen Sie die Sequenz nur importieren (oder kopieren und einfügen), und Ihre Ergebnisse werden schnell angezeigt. Wenn Sie die Primer und Sonden lieber manuell konstruieren möchten, ist das Verfahren ebenso einfach und unkompliziert.
Rapid Assay Development Guidelines
Die Primer Express™ Software Version 3.0.1 wurde anhand unserer Rapid Assay Development Guidelines (RADG) entwickelt. Die RADG sind einfache, aber umfassende Richtlinien für die Verwendung mit unseren Real-time PCR Instrumenten und Reagenzien. Viele traditionelle Variablen, z. B. die Magnesiumchloridkonzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Primer Express™ | |
Lizenz | |
Windows 10 |
Primer-Design | |
Real Time PCR (qPCR) |