Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5'BDA FL 10 UMOL
Click to view available options
:
10μmol
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 5' BDA FL Primer, 10μmol |
| Produkttyp | 5' BDA FL Primer |
| Primer | 5'-Etikett |
| Menge | 10 μmol |