Learn More
Invitrogen™ PRIMER, 5'ALEXA 594 200 NMOL
Artikelnummer. 10042472
Click to view available options
:
200 nmol
Artikelnummer. 10042472
Marke: Invitrogen™ 10660012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Custom Primer
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 5' Alexa 594 Primer, 200 nmol
Produkttyp 5' Alexa 594 Primer
Primer 5'-Etikett
Menge 200 nmol