Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA Assay Kit
Beschreibung
Dieser PrimeFlow™ RNA-Assay ist ein In-situ-Hybridisierungsassay, der die Leistungsfähigkeit der verzweigten DNA-Technologie mit der Einzelzellauflösung der Durchflusszytometrie kombiniert und so den gleichzeitigen Nachweis von bis zu vier RNA-Zielmoleküle in Kombination mit der Immunphänotypisierung von Zelloberflächen und intrazellulären Proteinen mit fluorochromkonjugierten Antikörpern ermöglicht. Die verzweigte DNA-Technologie verwendet Paare zielspezifischer Proben, um den Nachweis eines RNA-Transkripts zu verstärken und so eine 8.000- bis 16.000-fache Signalamplifikation aus einem gewünschten RNA-Transkript zu erreichen. PrimeFlow RNA Assay kann mRNA, lange nicht-kodierende RNA, virale RNA und Telomer-DNA nachweisen. Der Nachweis von microRNA ist ebenfalls möglich und ist optimal bei Verwendung des PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer (Kat. Nr. 88-18006) und des Protokolls. PrimeFlow RNA-Assay ist mit menschlichen Zellen und Mauszellen kompatibel. Andere Säugetierzellen und nicht Säugetierzellen sind möglicherweise kompatibel
Dieser PrimeFlow RNA-Assay enthält alle Reagenzien, die für den Assay erforderlich sind. Positive Kontrollproben und Zielproben für Gene von Interesse sind separat erhältlich.
Gemeldete Anwendung
RNA-Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Primer-Sonden-Nachweis |
| Format | Kit |
| Anzahl Reaktionen | 40 Tests |
| Produkttyp | RNA In-situ-Hybridisierung Assay-Kit |
| Menge | 40 Tests |