Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ Fixation/Permeabilization Buffer Set
Bestandteil des PrimeFlow™ RNA Assay-Kits (Kat. 88-18001 und 88-18009). Diese Puffer können verwendet werden, um die Leistung des intrazellulären Färbeantikörpers nach den Fixierungs- und Permeabilisationsschritten des Assays zu beurteilen.
Marke: Invitrogen™ 88-17000-210
Alert:
Enthält Natriumazid und <10 % Formaldehyd
Includes:
- PrimeFlow™ RNA-Fixierungspuffer 1A: Kat. 00-18100
- PRIMEFLOW™ RNA-Fixierungspuffer 1B: Kat. 00-18200
- PRIMEFLOW™ RNA-Permeabilisierungspuffer (10x): Kat. 00-18300
- PRIMEFLOW™ RNA-Fixierungspuffer 2 (8x): Kat. 00-18400
- PRIMEFLOW™ RNA-Waschpuffer: Kat. 00-19180
Description
Beachten Sie, dass nach den Hybridisierungsschritten des PrimeFlow™ RNA-Assays zusätzliche Veränderungen der Antikörperleistung beobachtet werden können.
Specifications
2 °C bis 8 °C | |
Durchflusszytometer | |
Puffer-Set für RNA-Assay |
Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse | |
100 Tests | |
100 Tests |