Learn More
Novus Biologicals™ Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18253030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18253030 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18253030 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.00 CHF
    579.60 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 33.40 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Brain
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Monkey
Wirtsspezies Primate
Produkttyp Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke