Description
Diese Primärfarbenlösung ist ein gebrauchsfertiger Farbstandard, der in hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen zur Verwendung als Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard herangezogen wird. Wird mit Kupfersulfat, Salzsäure und Wasser zubereitet.
- Hergestellt gemäß den Richtlinien von Kapitel 2 des Europäischen Arzneibuchs mit einem ISO 17025-konformen Kalibrierzertifikat.
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
- Die Konzentration wird mit einem hochgradig leistungsstarken Spektrophotometer überprüft, das mit ISO Guide 34-konformen spektrophotometrischen Standards kalibriert wurde.
- Die Primärfarblösungen lassen sich in präzisen Verhältnissen zu den Standardfarblösungen kombinieren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kupfersulfat (II) |
| CAS | 7758-98-7 |
| Summenformel | CuO4S |
| Farbe | Blau |
| Menge | 100 ml |
| InChI-Schlüssel | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
| Physikalische Form | Flüssig |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
| IUPAC-Name | Kupfer; Sulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.602 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- PRIMARY BLUE SOLUTION
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%