Learn More
Prilocain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15305068 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15305068 1 g 1 Gramm
15315068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15305068 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 721-50-6 | C13H20N2O | 220.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 721-50-6
Summenformel C13H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 220.32
MDL-Nummer MFCD00048681
InChI-Schlüssel MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
Synonym prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512
PubChem CID 4906
ChEBI CHEBI:8404
IUPAC-Name N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid
SMILES CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prilocaine
Schmelzpunkt 36.0°C to 38.7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prilocaine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.