Learn More
VELP Scientifica™ Komplettkit Vorbeugende Wartung für CSF6 Filtrationseinheit
Alle ansehen Velp ProdukteBeschreibung
Das Komplettkit Vorbeugende Wartung ist darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine möglichst lange Lebensdauer und eine möglichst hohe Zuverlässigkeit Ihrer Geräte zu erreichen, selbst bei hoher Auslastung.
- Vermeidet ungeplante Ausfallzeiten und steigert entsprechend Gewinn und Produktionsleistung
- Senkt die Kosten für Ersatzteile und für außerplanmäßige Wartungen
- Vermeidet Zeitverlust aufgrund ungeplanter Servicearbeiten und wegen Ausfällen von Geräten
- Alle notwendigen Hersteller-Ersatzteile enthalten
- Die vorbeugende Wartung muss von einem von VELP™ autorisierten Techniker ausgeführt werden, damit Standzeiten und Leistungsverhalten gemäß Velp™ Qualitätsstandards gegeben sind
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CSF6 Filtrationseinheit |
| Produkttyp | Wartungs-Kit |
| Enthält | 18 x EPDM CSF6 COEX-Dichtungen, 12 x OR 4131 FKM, 10 x T-Stück Union (Durchmesser 6 mm), 5 x L-Stück Union (Durchmesser 6 mm), 6 x Drahtgeflechtscheiben, Norpren-Schläuche (7,9 x 11,1 mm Durchmesser), Satz CSF6 Schläuche |
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?