Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Kit für die Extraktion von Nukleinsäuren für Lebensmittel- und Umwelttests
PrepSEQ™ Kit für die Extraktion von Nukleinsäuren für Lebensmittel- und Umwelttests
Marke:  Applied Biosystems™ 4480466
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 13483119
  • 1050.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit produziert hochwertige bakterielle DNA-Proben für den PCR-basierten Nachweis aus einer Vielzahl von Lebensmittel- und Umweltproben. Menge und Qualität der DNA können den Erfolg des Probenanalyseprozesses und die Gesamtqualität des Endergebnisses stark beeinflussen. Lebensmittel- und Umweltproben können schwierig zu verarbeiten sein, da sie häufig PCR-Inhibitoren enthalten. Für Labore, die bessere Echtzeit-PCR-Ergebnisse erzielen und die Gesamteffizienz verbessern möchten, erfüllt das PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit diese Anforderungen.
Automatisierte Probenvorbereitung für PCR-basierte Assays
  • Extrahieren Sie hochwertige bakterielle DNA
  • Verarbeiten Sie eine breite Palette an Lebensmittel- und Umweltproben
  • Schnelle Ergebnisse
  • Bereiten Sie pro Schicht Hunderte von Proben pro Gerät vor
    Durchsatzstarke Vorbereitung von Lebensmittel- und Umweltproben
    PCR-basierte bakterielle Assays sind zu einem wichtigen Werkzeug für die Lebensmittelsicherheit und Umwelttests geworden. Das Applied Biosystems PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit bereitet hochwertige bakterielle DNA aus Lebensmittel- und Umweltproben für PCR-basierte Tests mit magnetischer Bead-basierter Extraktion vor. In Kombination mit dem automatisierten MagMAX™ Express-96 Deep Well-Magnetpartikelprozessor ermöglicht diese optimierte Lösung Laboren die Vorbereitung einer Vielzahl von Probentypen mit einer Geschwindigkeit von bis zu Hunderten von Proben pro achtstündiger Schicht.
    Optimierter Arbeitsablauf
    Ein anwenderfreundliches, leicht zu erlernendes Protokoll vereinfacht die Integration des PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit in den Laborarbeitsablauf. Dasselbe Protokoll kann für eine Vielzahl von Probentypen verwendet werden, und das MagMAX™ Express-96-Gerät automatisiert viele der Arbeitsabläufe, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen.
    Komplettlösung
    Das PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit ist Teil einer vollständig integrierten, lückenlose Lösung für Lebensmittel- und Umwelttests. Das Kit wurde für Lebensmittel- und Umwelttests mit MicroSEQ™ Microbial Detection Kits, dem Applied Biosystems™7500 Fast Real-Time PCR-System und der RapidFinder™ Express-Software auf seine Leistung überprüft.
    Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • Produktvorschläge
    Sonderangebote
    Nur zum Testen von Lebensmitteln und Umweltproben.