Learn More
BD Prepared Bottled Media: Tryptic Soy Broth, Wide Mouth Bottle
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Sofort einsatzbereit
- Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 reduziert das Risiko von Fehlalarmen
- Terminal autoklaviert
- Entspricht den harmonisierten USP-, EP- und JP-Anforderungen für Sterilitätstests und den CLSI-Anforderungen für die Rückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Verschlusskappe |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Trypton-Soja-Bouillon |
| Füllvolumen | 100 mL |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 mL |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 48 mm |