Learn More
SPEX™ Prep-Aid Vertrel XF
Artikelnummer. 15330542 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
:
Produkttyp: Mahlhilfsmittel
Artikelnummer. 15330542
Marke: SPEX™ 3650
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
SPEX™ Prep-Aid Vertrel XF ist eine flüssige Fluorkohlenstoffschleifhilfe, die Verbackungen verhindert, Kontaminationen reduziert und nach dem Schleifen verdunstet.
  • Verhindert Klumpenbildung und reduziert Kontamination
  • Verdampft nach dem Schleifen schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen
  • Verbessert die Mahlbarkeit fast jeder Probe
  • Erleichtert die Reinigung des Mahlbehälters
  • Besonders nützlich für das Mahlen von Proben wie Zement, Gestein und Klinker bis zu Partikelgrößen unter 10 Mikrometer
Spezifikation
Produkttyp Mahlhilfsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schleif-Proben
Verpackungsmenge 946,35 ml Flasche