Learn More
DL-Cysteine hydrochloride, 90+%
Codice prodotto. 11471130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471130 5 g 5g
11481130 25 g 25g
11491130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11471130 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25779.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10318-18-0 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10318-18-0
Formula molecolare C3H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.61
Numero MDL MFCD00064552,MFCD00012632
InChI Key IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC Name 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Cysteine hydrochloride
Punto di fusione 140°C to 142°C
Beilstein 4150473
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.62
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Cysteine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Cysteine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.