Learn More
Liebherr™ Liebherr GKV5710
Artikelnummer. 12576156 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Schubladen:
3 – fester Kunststoff, 1 entfernbarer umhüllter Draht
Farbe:
Weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schubladen Farbe
12576156 3 – fester Kunststoff, 1 entfernbarer umhüllter Draht Weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12576156 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GGU 1500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spart Platz und Energie. Das Liebherr™ Tischhohe Tiefkühlgerät mit statischer Kühlung ist sehr effizient und passt einfach unter den Tisch. Entwickelt für höhere Gefrierleistung und gleichbleibende Temperaturen. Erhältlich mit durchgehenden Schubfächern oder Drahtkörben.
Optimale Temperaturstabilität und -kontrolle
  • Verdampfer mit großer Oberfläche für höhere Kühlleistung und schnelleres Gefrieren des Inhalts
  • Hocheffizienter Lüfter für gleichbleibende Innentemperaturen
  • Einstellbare Temperaturregelung bis -26 °C
  • Digitale Temperaturanzeige mit berührungsempfindlichen Knöpfen
  • Akustische Alarme bei hohen Temperaturen und offener Tür
Langlebige, anwenderfreundliche Verarbeitung
  • Beschichteter oder Edelstahlkorpus mit verstellbaren Standfüßen
  • Thermisch geformter Einsatz aus einem Blatt Polystyrol für einfaches Reinigen
  • Drei 15 cm-Raster oder undurchsichtige Böden, plus 17 cm-Bodenkorb
  • Wendbare, sich selbst schließende Türen mit austauschbaren Scharnieren zur Öffnung von rechts oder links
  • Robustes Türschloss aus Stahl zur Sicherung wertvoller Proben und Laborprodukte
  • Ergonomischer Griff für müheloses Öffnen bei häufiger Verwendung
  • Sehr energieeffizient und mit umweltfreundlichem Kältemittel
Spezifikation
Temperaturbereich -9 bis -26 °C
Door Material Beschichteter Stahl
Schrankmaterial Beschichteter Stahl
Innen Weißes Styropor
Einschübe 3 Kunststoff, unter den Schubladen
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Schubladen 3 – fester Kunststoff, 1 entfernbarer umhüllter Draht
Anzahl Schubfächer 4
Farbe Weiß
Kondensatortyp Statisch
Modell GGU1500
Abmessungen (L x B x H) außen 60 cm x 61,5 cm x 83 cm (B x T x H)
Innentiefe (metrisch) 44,3 cm
Innenhöhe (metrisch) 67,6 cm
Innenbreite (metrisch) 47,4 cm
Stromstärke 0.6 A
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220-240 V 50 Hz 100 W
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 0,72 kWh/24 Std.
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 42 kg
Gewicht (metrisch) 40 kg