Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
Marke: Kappes Systeme™ 6002.00.0253
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.B/T/H: 350/200/200mm
Grösse: 3
Farbe: Grün
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Grün | |
Größe 3 | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
200 mm |
Polyethylen | |
Rechteckig | |
Zufuhr-Rollenbahn | |
350 mm | |
200 mm |