Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Modell:
Größe 1
Größe 2
Größe 3
Größe 4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.
B/T/H: 350/200/200mm
Grösse: 3
Farbe: Grün
B/T/H: 350/200/200mm
Grösse: 3
Farbe: Grün
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vorratsbehälter |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit | Zufuhr-Rollenbahn |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Lebensmitteln |
| Modell | Größe 1 |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.