Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
Marke: Kappes Systeme™ 6003.00.0251
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Rot | |
Größe 4 | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
200 mm |
Polyethylen | |
Rechteckig | |
Zufuhr-Rollenbahn | |
350 mm | |
150 mm |