Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
Marke: Kappes Systeme™ 6002.00.0151
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Rot | |
Größe 2 | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
300 mm |
Polyethylen | |
Rechteckig | |
Zufuhr-Rollenbahn | |
500 mm | |
200 mm |